Learn More
Memmert™ Eingangsanschluss 23 mm für UF55plus, Standardposition links Mitte/Mitte
Artikelnummer. 17589495 Alle ansehen Memmert Produkte
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
23 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) unitSize
17589495 23 mm 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 17589495
Marke: Memmert™ UF55plusF0
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optionaler Eingangsanschluss für Memmert Öfen.
  • Eingangsanschluss mit 23 mm Durchmesser
  • Verschluss mit Klappe und Stopfen
  • Standardposition links Mitte/Mitte
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) UF55plus Ofen
Typ Eingangsanschluss
Durchmesser (metrisch) 23 mm