Learn More
Cytiva Envirochek™ Supor™ Probenkapsel
Artikelnummer. 17184221
Click to view available options
Anzahl pro Packung:
25/Packung, einzeln verpackt
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
Artikelnummer. 17184221
Marke: Cytiva 12107
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Envirochek™ Kapseln sind für die Konzentration und Rückgewinnung von Cryptosporidium-Oozysten und Giardia-Zysten in Wasser zugelassen.
  • Zugelassen für die Konzentration und Rückgewinnung von Cryptosporidium-Oozysten und Giardia-Zysten in Wasser gemäß EPA-Methode 1623.1 mit einem schnelleren, sichereren und einfacheren Protokoll als andere Methoden, einschließlich der Verarbeitung von bis zu 8 Proben auf einmal mit unserem Schüttler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Urethan-Kleber
Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 1 μm
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 1300 cm2
Gehäusematerial Polycarbonat
Anzahl pro Packung 25/Packung, einzeln verpackt
Art des Auslasses Gerader# Schlauchanschluss