Learn More
BINDER™ begehbare Umweltkammern für Stabilitätsprüfungen und Lagerung
Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
2400 x 2300 x 2270 mm
2400 x 3400 x 2270 mm
2400 x 4700 x 2270 mm
Förpackningsstorlek:
1 Stück
Beskrivning
- Relative Feuchtegenauigkeit von ±2,5%
- Temperaturgenauigkeit von ±1,5°C
- Luftführungsanlage für ordnungsgemäße Verteilung der Luft
- Hochwärmegedämmte Raumelemente mit einem U-Wert von nur 0,21 W/m2K
- LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder
- Hochwertige Raumelemente, Made in Germany
- Innenraum komplett in Edelstahl
- Servicezugänglichkeit von außen
- Raumelemente: Verzinktes Stahlblech, polyesterbeschichtet, weiß, ähnlich wie RAL 9010, Oberflächen im Innenraum in Edelstahl
- 100 mm (4 Zoll) PU-Schaum, U-Wert: 0,21 W/m2K
- Boden: Bodenauflage aus Chrom-Nickel-Stahl, mustergewalzt 5WL
- Oberflächenbelastung: 50.000 N/m2
Specifikationer
Specifikationer
| Kammermaterial | Acero inoxidable |
| Beleuchtung | LED |
| Material | Galvanized Steel |
| Anzahl Einschübe | 0 |
| Steckertyp | EU, UK |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 20 to 90% |
| Temperaturbereich (metrisch) | 10°C to 50°C |
| Typ | Walk-in Chamber |
| Modell | WIC2-230V |
| Temperaturgleichförmigkeit | ±1.5 K at 40°C and 75% RH |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering