Learn More
BINDER™ Begehbare Klimakammern für Stabilitätsprüfungen und Lagerung
BIOPHARMA
Código de producto. 17872755 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Abmessungen (T x B x H) innen:
2400 x 2300 x 2270 mm
2400 x 3400 x 2270 mm
2400 x 4700 x 2270 mm
Tamaño de la unidad:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Abmessungen (T x B x H) innen Unit Size
17872755 2400 x 4700 x 2270 mm 1 Stück
17862755 2400 x 2300 x 2270 mm 1 Stück
17852755 2400 x 3400 x 2270 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Product Code. 17872755 Supplier BINDER™ Supplier No. 98000013
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Diese begehbaren Kammern bieten eine breite Palette an Funktionen und Vorteilen, um die Anforderungen bei Stabilitätsprüfungen zu erfüllen. Ideale Testbedingungen werden in einem breiten Temperaturbereich von 10 °C bis 50 °C und °einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % bis 90 % RH aufrechterhalten.
  • Genauigkeit der relativen Luftfeuchtigkeit ±2,5 %
  • Temperaturgenauigkeit ±1,5 °C
  • Luftkanäle für eine ordnungsgemäße Luftverteilung
  • Hochisolierende Raumpaneele mit einem U-Wert von nur 0,21 W/²m²K
  • LED-Beleuchtung mit Bewegungsmelder
  • Hochwertige Raumelemente, hergestellt in Deutschland
  • Innenraum komplett aus Edelstahl
  • Zugänglichkeit von außen
  • Raumelemente: Verzinktes Stahlblech, polyesterbeschichtet, weiß, ähnlich RAL 9010, Innenflächen aus Edelstahl
  • 4 in./100 mm PU-Schaum U-Wert: 0,21 W/²m²K
  • Boden: Der Bodenbelag besteht aus Chrom-Nickel-Stahl, mustergewalzt, 5 WL
  • Oberflächenbelastung: 50.000 N/m²
Specifications
Kammermaterial Acero inoxidable
Beleuchtung LED
Material Verzinkter Stahl
Anzahl Einschübe 0
Steckertyp EU, UK
Relative Luftfeuchtigkeit 20 bis 90 %
Temperaturbereich (metrisch) 10 bis 50 °C
Typ Begehbare Kammer
Modell WIC3-230V
Temperaturgleichförmigkeit ±1,5 K bei 40 °C und 75 % relativer Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (T x B x H) innen 2400 x 4700 x 2270 mm
Abmessungen (L x B x H) 2600 x 4700 x 2470 mm
Gewicht (metrisch) 1186 kg
Spannung 200/230 V
Wirkleistung 2.7 kW
Stromstärke 11,5 A
Frequenz 50 Hz