missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ EOMES Monoclonal Antibody (Dan11mag), PE-Cyanine5, eBioscience™, Invitrogen™

Artikelnummer. 16360654
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
16360654 25 μg 25 Mikrogramm
16370654 100 μg 100 Mikrogramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16360654

Marke: Invitrogen™ 15487580

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rat Monoclonal Antibody

TBR2 is a member of a conserved protein family that shares a common DNA-binding domain, the T-box. T-box genes encode transcription factors involved in the regulation of developmental processes. A similiar protein disrupted in mice is shown to be essential during trophoblast development and gastrulation. TBR2 plays a role in brain development and is required for the specification and the proliferation of the intermediate progenitor cells and their progeny in the cerebral cortex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen EOMES
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Klon Dan11mag
Konzentration 0.2 mg/mL
Konjugat PE-Cyanine5
Zusammensetzung PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.2
Gen Eomes
Gen-Zugriffsnummer O54839
Gen-Alias C77258; EOMES; eomesodermin; eomesodermin homolog; eomesodermin homolog (Xenopus laevis); T-box brain protein 2; T-box transcription factor; TBR2; TBR-2; T-brain-2
Gensymbole Eomes
Wirtsspezies Rat
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 25 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 13813
Zielspezies Mouse
Inhalt und Lagerung 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG2a κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.