Learn More
Thermo Scientific Chemicals Eosin B, rein, hochreines, biologisches Färbemittel
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spécification
Spécification
| Chemischer Name oder Material | Eosin B |
| Schmelzpunkt | 310°C, 590°F |
| Absorptionsverhältnis | 0.96 to 1.22 |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Lambda max. | 511 to 520nm (in water + 1% Na2CO3) |
| Verpackung | Glasflasche |
| Beilstein | 19, 233 |
| Merck Index | 15, 3657 |
| Farbe | Braun |
| pH | 7 |
| Afficher plus |
RUO – Research Use Only
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.