Learn More
Eosin B, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11413627
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11413627 25 g -
11423627 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11413627 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17377.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 548-24-3 | C20H6Br2N2Na2O9
Eosin B sodium salt is a cell and tissue stain. Eosin B sodium salt is used as a counter stain for collagen, as a tissue stain for cell granules, nuclei, and microorganisms when coupled with Azure A (sc-203729), and as a stain for cell differentiation of the anterior pituitary.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eosin B Natriumsalz ist eine Zell- und Gewebefärbemittel. Eosin B Natriumsalz wird als Gegenfärbung für Collagen, als Gewebefärbemittel für Zellgranulate, Zellkerne und Mikroorganismen in Verbindung mit Azure A (sc-203729) und als Färbemittel für die Zelldifferenzierung der vorderen Hypophyse verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (390 g/l bei20 °C) und Ethanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 548-24-3
Summenformel C20H6Br2N2Na2O9
MDL-Nummer MFCD00005041
Synonym C.I. 45400; 4,5-Dibromo-2,7-dinitrofluorescein disodium salt
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eosin B
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (390g/L at 20°C),and ethanol.
Formelmasse 624.08
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.