Learn More
Eosin Y (Dinatriumsalz), Fisher BioReagents
Artikelnummer. p-25710
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10031503 25 g Glasflasche 25 Gramm
10479814 100 g Glasflasche 100 Gramm
2 options
Artikelnummer. 10031503
Marke: Fisher BioReagents BP241925
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Eosin Y wird in mikrobiologischen Differenzmedien oder als biologische Färbung verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17372-87-1
Summenformel C20H12Br4Na2O8
Molekulargewicht (g/mol) 745.904
InChI-Schlüssel MASXMTNVNASWNH-UHFFFAOYSA-L
Synonym Eosine Yellowish, Acid Red 87
PubChem CID 91886399
IUPAC-Name Dinatrium;2-(2,4,5,7-Tetrabrom-3-Oxido-6-Oxoxanthen-9-yl)Benzoat;Trihydrat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C2=C3C=C(C(=O)C(=C3OC4=C(C(=C(C=C24)Br)[O-])Br)Br)Br)C(=O)[O-].O.O.O.[Na+].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Eosin Y
Schmelzpunkt 300°C
Namenshinweis Disodium Salt
Bio. Farbstoff-Komm. Zertifizierung Pass Test
Farbstoffgehalt 88% min.
Prozentgehaltsbereich ≥88%
Merck Index 15, 3658
Formelmasse 691.85
Verpackung Glasflasche
Dichte 1.018g/cm³
Farbindex Nr. 45380
Farbe Braun/Rot
pH 7 to 10
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Eosin Y
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.