Learn More
Invitrogen™ Mouse Eotaxin-1 (CCL11) ELISA Kit
Artikelnummer. 17115689
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17115689
Marke: Invitrogen™ EMCCL11X5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Mouse Eotaxin-1/CCL11 ELISA quantitates Ms Eotaxin-1 in mouse serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Ms Eotaxin-1. Principle of the method The Mouse Eotaxin-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
AHC6054CU erkennt natürliches und rekombinantes Eotaxin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer P48298
Assay-Bereich 1,02 pg/mL bis 100 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 1 pg/mL
Kalibrierbereich 1 pg/mL bis 100 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Chemokin und Rezeptoren
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Maus CD30, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, Eotaxin-2, Fas Ligand, Fraktalkin, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-6, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, Leptin R, LEPTIN (OB), LIX, L-Selektin, Lymphotactin, MCP-1, MCP-5, M-CSF, MIG, MIP-1 alpha, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alpha, PF-4, P-Selektin, RANTES, SCF, SDF-1 alpha, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alpha, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF)
Ausreichend für 5 x 96 Assays
Zielspezies Maus
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 20292
Gensymbol Scya11, Eotaxin
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Standard, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, SAV-HRP, Chromogen, Waschpuffer, Biotinylierter Nachweisantikörper
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Entzündungen
Probenvolumen Plasma, 10 μl; Serum, 10 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym Scya11, Eotaxin
Ziel Maus
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min