Learn More
EPA 525.2, HJ 867-2017 Kennzeichnung PAH Mischung 158 2000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1520-96-3, 1517-22-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Perylene D12∣Phenanthrene D10 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthene D10 2000 μg/mL∣Chrysene D12 2000 μg/mL∣Perylene D12 2000 μg/mL∣Phenanthrene D10 2000 μg/mL |