Learn More
EPA 8270 B/N Ersatzmischung 1000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14 |
| CAS | 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Menge | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2-Fluorobiphenyl 1000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 1000 μg/mL |