Learn More
EPA 8270 B/N Surrogatmischung 1000 µg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319422
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319422 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30319422 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREYA09000007DI
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
CAS 321-60-8, 4165-60-0, 1718-51-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Fluorobiphenyl∣Nitrobenzene D5∣p-Terphenyl D14
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Industry Type Lebensmitteltests
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2-Fluorobiphenyl 1000 μg/mL∣Nitrobenzene D5 1000 μg/mL∣p-Terphenyl D14 1000 μg/mL