Learn More
EPA-Methode 1311 TCLP Halbflüchtige Spiking-Mischung 401 2000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312519
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312519 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30312519 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000401DI
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Methylphenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachloroethane∣Nitrobenzene∣Pentachlorophenol∣Pyridine
CAS 106-46-7, 95-95-4, 88-06-2, 121-14-2, 95-48-7, 108-39-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,4-Dichlorobenzene∣2,4,5-Trichlorophenol∣2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dinitrotoluene∣2-Methylphenol∣3-Methylphenol (m-Cresol)∣4-Methylphenol (p-Cresol)∣Hexachlorobenzene∣Hexachlorobutadiene∣Hexachloroethane∣Nitrobenzene∣Pentachlorophenol∣Pyridine
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Dichlormethan
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrotoluene 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣3-Methylphenol (m-Cresol) 2000 μg/mL∣4-Methylphenol (p-Cresol) 2000 μg/mL∣Hexachlorobenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Hexachloroethane 2000 μg/mL∣Nitrobenzene 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Pyridine 2000 μg/mL