Learn More
EPA-Methode 1631, Hydroxylaminhydrochlorid, 2 x 6 g, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Hydroxylamine Hydrochloride |
| CAS | 5470-11-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Hydroxylamine Hydrochloride |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | ClH4NO |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Hydroxyamine Hydrochloride, Hydroxyammonium Chloride, Hydroxylamine Chloride, Hydroxylamine Chlorohydrate, Hydroxylammonium Chloride, Oxammonium Hydrochloride |
| SMILES | Cl.NO |
| Industry Type | Umweltanalytik |
| Molekulargewicht (g/mol) | 69.49 |
| Mehr anzeigen |