Learn More
EPA-Methode 1631, Zinn(II)-chlorid, 8 x 40 g, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321525
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
8 x 40 g
Packungsgröße:
320 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321525 8 x 40 g 320 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321525 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREO000002
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stannous Chloride
CAS 7772-99-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Stannous Chloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel SnCl2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Tin Dichloride, Dichlorotin, Tin Protochlorie, Tin Chloride, Tin (II) Chloride, Stannous Dichloride
InChI-Formel InChI=1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
SMILES Cl[Sn]Cl
IUPAC-Name Dichlorozinn
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 189.61
Menge 8 x 40 g