Learn More
Dr. Ehrenstorfer EPA-Methode 1633 NIS-gekennzeichnetes PFAS-Gemisch 0,25 bis 1 μg/ml in Methanol:Wasser
Artikelnummer. 31784132
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31784132 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31784132 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000794MW
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zertifizierte Referenzmaterialien, die in mehreren Formaten verfügbar sind, einschließlich mehrkomponentiger regulatorischer Mischungen, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit nachweisbarer, ISO-akkreditierter Qualität zu unterstützen.
  • Zertifizierte Referenzmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorooctanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3), Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 18O2 Sodium, Perfluorononanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,5-13C5)
CAS 960315-47-3, 960315-48-4, 960315-50-8, 2483735-33-5, 960315-53-1, 1585941-14-5
Versandbedingung 20 °C
Konzentration 0,25 bis 1 μg/ml
Zertifizierung/Konformität UKAS ISO 17034
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Methanol/Wasser
Industry Type Umweltanalytik
Menge 1 mL