Learn More
EPA-Methode 1664, O &G Standard, 40 mg Gesamtmenge an n-Hexan-extrahierbarem Material, 20 x 5 ml, PFA-Röhrchen, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327460
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 x 5 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30327460 20 x 5 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327460 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREO000025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Hexadecane∣Stearic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Industry Type Industrielle QK
Menge 20 x 5 mL