Learn More
EPA-Methode 1664B, O &G Standard 40 mg Gesamtmenge an n-Hexan-extrahierbarem Material pro 5 ml in Aceton, 100 ml, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309374
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309374 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309374 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREO000026
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Hexadecane∣Stearic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Industry Type Industrielle QK
Menge 100 mL