Learn More
EPA-Methode 1664B O &G Standard 40 mg Gesamtmenge an n-Hexan-extrahierbarem Material pro 10 ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321066
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 x 10 mL
Packungsgröße:
200 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321066 20 x 10 mL 200 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321066 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGX09000201AC
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexadecane∣Stearic Acid
CAS 544-76-3, 57-11-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile n-Hexadecane∣Stearic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Menge 20 x 10 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) n-Hexadecane 2000 μg/mL∣Stearic Acid 2000 μg/mL