Learn More
EPA Method 1664B O&G Standard 40mg Total of n-Hexane Extractable Material per 10mL in Acetone, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| CAS | 544-76-3, 57-11-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | n-Hexadecane∣Stearic Acid |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Menge | 100 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | n-Hexadecane 2000 μg/mL∣Stearic Acid 2000 μg/mL |