Learn More
EPA-Methode 200.8: 100 mg/L Sc, Y, In, Tb, Bi, 100 ml, VHG™
Artikelnummer. 17958319
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17958319 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 17958319 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHG1600685
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
EPA-Methode 200.8: 100 mg/L Sc, Y, In, Tb, Bi, 100 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bismuth/Indium/Scandium/Terbium/Yttrium
CAS 7440-69-9, 7440-74-6, 7440-20-2, 7440-27-9, 7440-65-5
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bismuth/Indium/Scandium/Terbium/Yttrium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bismuth 100 mg/L/Indium 100 mg/L/Scandium 100 mg/L/Terbium 100 mg/L/Yttrium 100 mg/L