Learn More
EPA-Methode 200.8: SS-10 mg/L Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Th, U, V. Hergestellt von VHG™
Artikelnummer. 30003109
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003109 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30003109 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHG1600688
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
EPA-Methode 200.8: SS-10 mg/L Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Th, U, V. Hergestellt aus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminium/Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium
CAS 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-41-7, 7440-43-9, 7440-47-3
Verfahren ICP/ICP-MS
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Aluminium/Antimony/Arsenic/Beryllium/Cadmium/Chromium/Cobalt/Lead/Manganese/Molybdenum/Nickel/Selenium/Thallium/Thorium/Uranium/Vanadium
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Menge 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aluminium 10 mg/L/Antimony 10 mg/L/Arsenic 10 mg/L/Beryllium 10 mg/L/Cadmium 10 mg/L/Chromium 10 mg/L/Cobalt 10 mg/L/Lead 10 mg/L/Manganese 10 mg/L/Molybdenum 10 mg/L/Nickel 10 mg/L/Selenium 10 mg/L/Thallium 10 mg/L/Thorium 10 mg/L/Uranium 10 mg/L/Vanadium 10 mg/L