Learn More
EPA-Methode 418.1 Kalibrierölmischung, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30314857
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314857 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314857 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000760
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,2,4-Trimethylpentane∣Chlorobenzene∣n-Hexadecane
CAS 540-84-1, 108-90-7, 544-76-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,2,4-Trimethylpentane∣Chlorobenzene∣n-Hexadecane
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Industry Type Petrochemische Tests
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorobenzene 250 mL/L∣2,2,4-Trimethylpentane 375 mL/L∣n-Hexadecane 375 mL/L