Learn More
EPA-Methode 501 Trihalomethane Gemisch 1006 200 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane |
| CAS | 75-27-4, 67-66-3, 124-48-1, 75-25-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bromodichloromethane∣Chloroform∣Dibromochloromethane∣Tribromomethane |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bromodichloromethane 200 μg/mL∣Chloroform 200 μg/mL∣Dibromochloromethane 200 μg/mL∣Tribromomethane 200 μg/mL |