Learn More
EPA-Methode 502 VOC-Gemisch 380 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309107
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309107 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30309107 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000380ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene
CAS 87-61-6, 120-82-1, 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 95-49-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,3-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣Bromobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL