Learn More
EPA-Methode 503.1 Aromaten- und Alkengemisch 382 2000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312882
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312882 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30312882 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000382ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene
CAS 87-61-6, 120-82-1, 95-63-6, 95-50-1, 108-67-8, 541-73-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,3-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trichlorobenzene∣1,2,4-Trimethylbenzene∣1,2-Dichlorobenzene∣1,3,5-Trimethylbenzene∣1,3-Dichlorobenzene∣1,4-Dichlorobenzene∣2-Chlorotoluene∣4-Chlorotoluene∣4-Cymene∣Benzene∣Bromobenzene∣Chlorobenzene∣Ethylbenzene∣Hexachlorobutadiene∣Isopropylbenzene∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene)∣Naphthalene∣n-Butylbenzene∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene)∣Propylbenzene∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene)∣sec-Butylbenzene∣Styrene∣tert-Butylbenzene∣Tetrachloroethene∣Toluene∣Trichloroethene
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,2,3-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,2,4-Trimethylbenzene 2000 μg/mL∣1,2-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,3,5-Trimethylbenzene 2000 μg/mL∣1,3-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣1,4-Dichlorobenzene 2000 μg/mL∣2-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Chlorotoluene 2000 μg/mL∣4-Cymene 2000 μg/mL∣Benzene 2000 μg/mL∣Bromobenzene 2000 μg/mL∣Chlorobenzene 2000 μg/mL∣Ethylbenzene 2000 μg/mL∣Hexachlorobutadiene 2000 μg/mL∣Isopropylbenzene 2000 μg/mL∣m-Xylene (1,3-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣Naphthalene 2000 μg/mL∣n-Butylbenzene 2000 μg/mL∣o-Xylene (1,2-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣Propylbenzene 2000 μg/mL∣p-Xylene (1,4-Dimethylbenzene) 2000 μg/mL∣sec-Butylbenzene 2000 μg/mL∣Styrene 2000 μg/mL∣tert-Butylbenzene 2000 μg/mL∣Tetrachloroethene 2000 μg/mL∣Toluene 2000 μg/mL∣Trichloroethene 2000 μg/mL