Learn More
EPA-Methode 5035, Braunglasfläschchen für hohe Konzentrationen, P/T MeOH, tariert, 5 ml, 72 Stück/Karton Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328732
Ansicht ändern
Click to view available options
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile:
Methanol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Packungsgröße
30328732 Methanol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30328732 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREO000013
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
CAS 67-56-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methanol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C H4 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methanol, Methyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Formelmasse 32,0262 g/mol