Learn More
EPA-Methode 5035, Hohe Konzentration, P/T Methanol, 5 ml, PFA-Schlauch mit intelligenter Abgabe, 100 Stück/Packung Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328737
Ansicht ändern
Click to view available options
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile:
Methanol
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile unitSize
30328737 Methanol 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30328737 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREO000020
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Methanol
CAS 67-56-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Methanol
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C H4 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Methanol, Methyl alcohol
InChI-Formel InChI=1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
SMILES CO
IUPAC-Name Methanol
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 32.04
Formelmasse 32.0262 g/mol