Learn More
EPA-Methode 5035, Klares Fläschchen mit niedrigem Gehalt, 20%ige Bisulfatlösung, Magnetrührstab, tariert, 5 ml, 72 Stück/Karton Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30328747
Ansicht ändern
Click to view available options
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile:
Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Packungsgröße
30328747 Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328747 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREO000012
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
CAS 7631-90-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sodium Bisulfite (mixture of NaHSO3 and Na2S2O5)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel NaHSO3
Konzentration 20 %
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Sulfurous Acid Monosodium Salt, E 222, FR-62, Hydrogen Sodium Sulfite, Hydrogen Sulfite Sodium, Monosodium Sulfite, Sodium Acid Sulfite, Sodium Bisulfite, Sodium Bisulfite (NaHSO3), Sodium Bisulphite, Sodium Hydrogen Sulfite, Sodium Sulfite (NaHSO3);
SMILES [Na+].OS(=O)[O-]
Industry Type Umweltanalytik
Molekulargewicht (g/mol) 104.06