Learn More
EPA-Methode 515.2 Methylderivate-Gemisch 403 100-500 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,5-T-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Pentachloroanisole |
| CAS | 1928-37-6, 2905-67-1, 1861-32-1, 23844-57-7, 6099-79-2, 1825-21-4 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,4,5-T-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Pentachloroanisole |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,5-T-methyl ester 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Dichlorprop-methyl ester 100 μg/mL∣Pentachloroanisole 100 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 200 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 500 μg/mL |