Learn More
EPA-Methode 515.3 Unabhängige Kontrollstandardmischung 407 10-100 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30320715 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320715 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000407MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2,4,5-T-methyl ester∣2,4-DB-methyl ester∣2,4-D-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣4-Nitroanisole∣Acifluorfen methyl ester∣Bentazone-methyl∣Chloramben methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dalapon-methyl ester∣Dicamba-methyl ester∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Fenoprop-methyl ester∣Pentachloroanisole∣Picloram-methyl ester
CAS 1928-37-6, 18625-12-2, 1928-38-7, 2905-67-1, 100-17-4, 50594-67-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2,4,5-T-methyl ester∣2,4-DB-methyl ester∣2,4-D-methyl ester∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester∣4-Nitroanisole∣Acifluorfen methyl ester∣Bentazone-methyl∣Chloramben methyl ester∣Chlorthal-dimethyl∣Dalapon-methyl ester∣Dicamba-methyl ester∣Dichlorprop-methyl ester∣Dinoseb methyl ether∣Fenoprop-methyl ester∣Pentachloroanisole∣Picloram-methyl ester
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pentachloroanisole 10 μg/mL∣2,4,5-T-methyl ester 25 μg/mL∣Fenoprop-methyl ester 25 μg/mL∣3,5-Dichlorobenzoic acid methyl ester 50 μg/mL∣Acifluorfen methyl ester 50 μg/mL∣Chloramben methyl ester 50 μg/mL∣Dicamba-methyl ester 50 μg/mL∣2,4-DB-methyl ester 100 μg/mL∣2,4-D-methyl ester 100 μg/mL∣4-Nitroanisole 100 μg/mL∣Bentazone-methyl 100 μg/mL∣Chlorthal-dimethyl 100 μg/mL∣Dalapon-methyl ester 100 μg/mL∣Dichlorprop-methyl ester 100 μg/mL∣Dinoseb methyl ether 100 μg/mL∣Picloram-methyl ester 100 μg/mL