Learn More
EPA Method524.2 Mix mit Gasen, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 15235786 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15235786 1 ml 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15235786 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. 5242VCX200G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    195.96 €
    160.32 € / 1 Milliliter
    Sparen 35.64 €
    18% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Beinhaltet
Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt
AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,1,1,2-Tetrachlorethan630-20-6200μg/ml
1,1,1-Trichlorethan71-55-6200μg/ml
1,1,2,2-Tetrachlorethan79-34-5200μg/ml
1,1,2-Trichlorethan79-00-5200μg/ml
1,1-Dichlorethan75-34-3200μg/ml
1,1-Dichlorethen75-35-4200μg/ml
1,1-Dichlorpropen563-58-6200μg/ml
1,2,3-Trichlorbenzol87-61-6200μg/ml
1,2,3-Trichlorpropan96-18-4200μg/ml
1,2,4-Trichlorbenzol120-82-1200μg/ml
1,2,4-Trimethylbenzol95-63-6200μg/ml
1,2-Dibromo-3 -Chlorpropan96-12-8200μg/ml
1,2-Dibromethan106-93-4200μg/ml
1,2-Dichlorbenzol95-50-1200μg/ml
1,2-Dichlorethan107-06-2200μg/ml
1,2-Dichlorpropan78-87-5200μg/ml
1,3,5-Trimethylbenzol108-67-8200μg/ml
1,3-Dichlorbenzol541-73-1200μg/ml
1,3-Dichlorpropan142-28-9200μg/ml
1,4-Dichlorbenzol106-46-7200μg/ml
2,2-Dichlorpropan594-20-7200μg/ml
2-Chlorotoluol95-49-8200μg/ml
4-Chlorotoluol106-43-4200μg/ml
Benzol71-43-2200μg/ml
Brombenzol108-86-1200μg/ml
Bromochloromethan74-97-5200μg/ml
Bromdichlormethan75-27-4200μg/ml
Bromoform75-25-2200μg/ml
Brommethan74-83-9200μg/ml
Kohlenstofftetrachlorid56-23-5200μg/ml
Chlorbenzol108-90-7200μg/ml
Chlorethan75-00-3200μg/ml
Chloroform67-66-3200μg/ml
Chlormethan74-87-3200μg/ml
cis-1,2-Dichlorethen156-59-2200μg/ml
cis-1,3-Dichlorpropen10061-01-5200μg/ml
Dibromchlormethan124-48-1200μg/ml
Dibrommethan74-95-3200μg/ml
Dichlordifluormethan75-71-8200μg/ml
Ethylbenzol100-41-4200μg/ml
Hexachlorbutadien87-68-3200μg/ml
Isopropylbenzol98-82-8200μg/ml
Methylenchlorid75-09-2200μg/ml
m-Xylol108-38-3200μg/ml
Naphthalin91-20-3200μg/ml
n-Butylbenzol104-51-8200μg/ml
n-Propylbenzol103-65-1200μg/ml
o-Xylol95-47-6200μg/ml
p-Isopropyltoluol99-87-6200μg/ml
p-Xylol106-42-3200μg/ml
sec-Butylbenzol135-98-8200μg/ml
Styrol100-42-5200μg/ml
tert-Butylbenzol98-06-6200μg/ml
Tetrachlorethen127-18-4200μg/ml
Toluol108-88-3200μg/ml
Trans-1,2-Dichlorethen156-60-5200μg/ml
Trans-1,3-Dichlorpropen10061-02-6200μg/ml
Trichlorethen79-01-6200μg/ml
Trichlorfluormethan75-69-4200μg/ml
Vinylchlorid75-01-4200 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
Chemischer Name oder Material EPA-Methoden 5242 Gemisch mit Gasen
Verpackung 2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
CAS 98-82-8, 87-68-3, 108-38-3, 96-18-4, 87-61-6, 630-20-6
Concentration or Composition Notes Berichte aus dem Analysezertifikat zielen auf Analyten mit einer ±Genauigkeit von 2 % und korrigieren die Reinheit des Rohmaterials.
CAS Max. % 0.02
Verfahren Für die US-EPA-Methode 524.2, AA, ICP
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,1,1
Zur Verwendung mit (Geräte) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Typ Zertifiziertes Referenzmaterial
Solvent or Matrix Methanol-P und T
Menge 1 ml
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 200 μg/ml
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • EPA Method 5242 Mix with Gasses
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H370-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: methanol
Produkt nur für den Laborgebrauch