Learn More
EPA-Methode 525.1 PAH Mischung 385 500 μg/ml in Toluol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321025
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321025 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30321025 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000385TO
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
CAS 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 205-82-3, 207-08-9, 50-32-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(j)fluoranthene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Phenanthrene∣Pyrene
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Toluol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acenaphthylene 500 μg/mL∣Anthracene 500 μg/mL∣Benz[a]anthracene 500 μg/mL∣Benzo(j)fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 500 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 500 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 500 μg/mL∣Chrysene 500 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 500 μg/mL∣Fluorene 500 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 500 μg/mL∣Phenanthrene 500 μg/mL∣Pyrene 500 μg/mL