Learn More
EPA-Methode 525.2 Interne Standardmischung 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| CAS | 15067-26-2, 1719-03-5, 1517-22-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acenaphthene D10∣Chrysene D12∣Phenanthrene D10 |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Aceton |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acenaphthene D10 1000 μg/mL∣Chrysene D12 1000 μg/mL∣Phenanthrene D10 1000 μg/mL |