Learn More
EPA-Methode 525.2 Organonitrogen-Pestizidmischung 500 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30321159
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30321159 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321159 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000339AC
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Alachlor∣Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Bromacil∣Butachlor∣Butylate∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Cycloate∣Diphenamid∣EPTC∣Etridiazole∣Fenarimol∣Fluridone∣Hexazinone∣Metolachlor∣MGK 264∣Molinate∣Napropamide∣Norflurazon∣Pebulate∣Prometon∣Prometryn∣Propachlor∣Propazine∣Propyzamide∣Simazine∣Simetryn∣Tebuthiuron∣Terbacil∣Terbutryn∣Triadimefon∣Tricyclazole∣Trifluralin∣Vernolate
CAS 15972-60-8, 834-12-8, 1610-17-9, 1912-24-9, 314-40-9, 23184-66-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Alachlor∣Ametryn∣Atraton∣Atrazine∣Bromacil∣Butachlor∣Butylate∣Chlorpropham∣Cyanazine∣Cycloate∣Diphenamid∣EPTC∣Etridiazole∣Fenarimol∣Fluridone∣Hexazinone∣Metolachlor∣MGK 264∣Molinate∣Napropamide∣Norflurazon∣Pebulate∣Prometon∣Prometryn∣Propachlor∣Propazine∣Propyzamide∣Simazine∣Simetryn∣Tebuthiuron∣Terbacil∣Terbutryn∣Triadimefon∣Tricyclazole∣Trifluralin∣Vernolate
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Alachlor 500 μg/mL∣Ametryn 500 μg/mL∣Atraton 500 μg/mL∣Atrazine 500 μg/mL∣Bromacil 500 μg/mL∣Butachlor 500 μg/mL∣Butylate 500 μg/mL∣Chlorpropham 500 μg/mL∣Cyanazine 500 μg/mL∣Cycloate 500 μg/mL∣Diphenamid 500 μg/mL∣EPTC 500 μg/mL∣Etridiazole 500 μg/mL∣Fenarimol 500 μg/mL∣Fluridone 500 μg/mL∣Hexazinone 500 μg/mL∣Metolachlor 500 μg/mL∣MGK 264 500 μg/mL∣Molinate 500 μg/mL∣Napropamide 500 μg/mL∣Norflurazon 500 μg/mL∣Pebulate 500 μg/mL∣Prometon 500 μg/mL∣Prometryn 500 μg/mL∣Propachlor 500 μg/mL∣Propazine 500 μg/mL∣Propyzamide 500 μg/mL∣Simazine 500 μg/mL∣Simetryn 500 μg/mL∣Tebuthiuron 500 μg/mL∣Terbacil 500 μg/mL∣Terbutryn 500 μg/mL∣Triadimefon 500 μg/mL∣Tricyclazole 500 μg/mL∣Trifluralin 500 μg/mL∣Vernolate 500 μg/mL