Learn More
EPA-Methode 525.2 Organophosphor-Pestizidgemisch 500 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30319757
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30319757 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30319757 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000337AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Paraoxon-methyl
CAS 961-11-5, 2921-88-2, 62-73-7, 6-5-2497, 7-6-2497, 13194-48-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile (EZ)-Tetrachlorvinphos∣Chlorpyrifos∣Dichlorvos∣Disulfoton-sulfone∣Disulfoton-sulfoxide∣Ethoprophos∣Mevinphos∣Paraoxon-methyl
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Mevinphos 495.2 μg/mL∣Disulfoton-sulfone 496.3 μg/mL∣Disulfoton-sulfoxide 500 μg/mL∣Dichlorvos 500.1 μg/mL∣(EZ)-Tetrachlorvinphos 502.3 μg/mL∣Chlorpyrifos 503 μg/mL∣Ethoprophos 503 μg/mL∣Paraoxon-methyl 509.4 μg/mL