Learn More
EPA-Methode 525.2 Ersatzlösungsmischung 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326123
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326123 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326123 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000333AC
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Perylene D12∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
CAS 81-20-9, 1520-96-3, 1718-52-1, 115-86-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene)∣Perylene D12∣Pyrene-d10∣Triphenylphosphate
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Aceton
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,3-Dimethyl-2-nitrobenzene (2-Nitro-m-xylene) 1000 μg/mL∣Perylene D12 1000 μg/mL∣Pyrene-d10 1000 μg/mL∣Triphenylphosphate 1000 μg/mL