Learn More
EPA-Methode 525.3 UCMR 4 Pestizidmischung 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326745
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30326745 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30326745 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09000262ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material alpha-HCH∣Chlorpyrifos∣Dimethipin∣Ethoprophos∣Oxyfluorfen∣Permethrin∣Profenofos∣Tebuconazole∣Tribufos
CAS 319-84-6, 2921-88-2, 55290-64-7, 13194-48-4, 42874-03-3, 52645-53-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile alpha-HCH∣Chlorpyrifos∣Dimethipin∣Ethoprophos∣Oxyfluorfen∣Permethrin∣Profenofos∣Tebuconazole∣Tribufos
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) alpha-HCH 1000 μg/mL∣Chlorpyrifos 1000 μg/mL∣Dimethipin 1000 μg/mL∣Ethoprophos 1000 μg/mL∣Oxyfluorfen 1000 μg/mL∣Permethrin 1000 μg/mL∣Profenofos 1000 μg/mL∣Tebuconazole 1000 μg/mL∣Tribufos 1000 μg/mL