Learn More
EPA-Methode 528 Phenol-Kalibriermischung 389 2000 μg/ml in Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Pentachlorophenol∣Phenol |
| CAS | 88-06-2, 120-83-2, 105-67-9, 51-28-5, 95-57-8, 534-52-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2,4,6-Trichlorophenol∣2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dimethylphenol∣2,4-Dinitrophenol∣2-Chlorophenol∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol∣2-Methylphenol∣2-Nitrophenol∣4-Chloro-3-methylphenol∣4-Nitrophenol∣Pentachlorophenol∣Phenol |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Dichlormethan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL∣2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL∣2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Chlorophenol 2000 μg/mL∣2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL∣2-Methylphenol 2000 μg/mL∣2-Nitrophenol 2000 μg/mL∣4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL∣4-Nitrophenol 2000 μg/mL∣Pentachlorophenol 2000 μg/mL∣Phenol 2000 μg/mL |