Learn More
Dr. Ehrenstorfer EPA-Methode 533 Isotopenverdünnungsstandard 0,5 bis 2 μg/ml in Methanol:Wasser
Artikelnummer. 31784133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31784133 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31784133 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000790MW
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Zertifizierte Referenzmaterialien, die in mehreren Formaten verfügbar sind, einschließlich mehrkomponentiger regulatorischer Mischungen, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit nachweisbarer, ISO-akkreditierter Qualität zu unterstützen.
  • Zertifizierte Referenzmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), Perfluoroundecanoic Acid 13C7 (1,2,3,4,5,6,7-13C7), 1H,1H,2H,2H-Perfluorohexanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Perfluorohexanoic Acid 13C5 (1,2,3,4,6-13C5), Perfluorooctanoic acid 13C8, Perfluorobutanoic acid 13C4, Perfluoroheptanoic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4), Perfluorononanoic acid 13C9, Perfluorooctanesulfonic acid 13C8 sodium, Perfluoropentanoic acid 13C5, Perfluorodecanoic acid 13C6 (1,2,3,4,5,6-13C6), Perfluorobutanesulfonic Acid 13C3 (2,3,4-13C3) Sodium, Perfluorohexanesulfonic Acid 13C3 (1,2,3-13C3) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, 1H,1H,2H,2H-Perfluorodecanesulfonic Acid 13C2 (1,2-13C2) Sodium, Perfluorododecanoic Acid (1,2-13C2)
CAS 3030247-97-0, 2708218-88-4, 2328024-54-8, 1350614-84-4, 1017281-29-6, 2328024-55-9
Versandbedingung 20 °C
Konzentration 0,5 bis 2 μg/ml
Zertifizierung/Konformität UKAS ISO 17034
Lösungstyp Mischung
Solvent or Matrix Methanol/Wasser
Industry Type Umweltanalytik
Menge 1 mL