Learn More
EPA-Methode 533 Isotop-Leistungsstandard, 1-3 μg/ml in Methanol:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 31891582
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
31891582 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 31891582 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000795MW
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Verpackung Flasche
CAS 2483735-33-5, 960315-53-1, 864071-08-9
Concentration or Composition Notes Perfluorobutansäure 13C3 (2,3,4-13C3) 1 μg/ml, Perfluoroctansulfonsäure 13C4 (1,2,3,4-13C4), Natrium 3 μg/ml, Perfluoroctansäure-13C2 1 μg/ml
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Perfluorobutanoic acid 13C3 (2,3,4-13C3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Lösungstyp Mischung
Typ Mehrkomponentenstandard
Solvent or Matrix Methanol/Wasser
Menge 1 mL
Güte Unbewertet