Learn More
EPA-Methode 533 PFAS-Gemisch 10 μg/ml in Methanol:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313240
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313240 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30313240 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000751MW
Bringen Sie Ihre Chemieforschung voran
Verwenden Sie den Aktionscode 28031
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA)∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 39108-34-4, 757124-72-4, 27619-97-2, 83329-89-9, 919005-14-4, 73606-19-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA)∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA)∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorobutanoic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanesulfonic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluoropentanesulfonic Acid∣Perfluoropentanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
Versandbedingung +20 °C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol/Wasser
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1,1,2,2H-Perfluorodecanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣1,1,2,2H-Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium 10 μg/mL∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid 10 μg/mL∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium 10 μg/mL∣Perfluoro(2-ethoxyethane) sulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) 10 μg/mL∣Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA) 10 μg/mL∣Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA) 10 μg/mL∣Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) 10 μg/mL∣Perfluorobutanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorobutanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 10 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanesulfonic Acid 10 μg/mL∣Perfluoropentanoic acid 10 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 10 μg/mL