Learn More
EPA-Methode 537.1 PFAS-Gemisch 100 μg/ml in Methanol:Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312733
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30312733 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30312733 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000152MW
Große Einsparungen für eine bessere Trennung
Verwenden Sie den Aktionscode 27992
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
CAS 83329-89-9, 2991-50-6, 2355-31-9, 919005-14-4, 73606-19-6, 13252-13-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA)∣Perfluorobutanesulfonic acid∣Perfluorodecanoic acid∣Perfluorododecanoic acid∣Perfluoroheptanoic acid∣Perfluorohexanesulfonic acid∣Perfluorohexanoic acid∣Perfluorononanoic acid∣Perfluorooctanesulfonic acid∣Perfluorooctanoic acid∣Perfluorotetradecanoic acid∣Perfluorotridecanoic acid∣Perfluoroundecanoic acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Methanol/Wasser
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 11-Chloroeicosafluoro-3-oxaundecane-1-sulfonic acid potassium 100 μg/mL∣2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 100 μg/mL∣2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid 100 μg/mL∣3H-Perfluoro-4,8-dioxanonanoic acid 100 μg/mL∣9-Chloro-perfluoro-3-oxanonanesulfonic acid potassium 100 μg/mL∣Perfluoro-2-propoxypropanoic acid (PFPrOPrA) 100 μg/mL∣Perfluorobutanesulfonic acid 100 μg/mL∣Perfluorodecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorododecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluoroheptanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorohexanesulfonic acid 100 μg/mL∣Perfluorohexanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorononanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorooctanesulfonic acid 100 μg/mL∣Perfluorooctanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorotetradecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluorotridecanoic acid 100 μg/mL∣Perfluoroundecanoic acid 100 μg/mL