Learn More
Dr. Ehrenstorfer EPA-Methode 537.1 Surrogat-Primärverdünnungsstandard 1 bis 4 μg/ml in Methanol:Wasser
Description
- Zertifizierte Referenzmaterialien
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Perfluoro-2-propoxypropanoic Acid 13C3 (Propionic Acid 13C3), 2-(N-Ethylperfluorooctanesulfonamido)acetic Acid D5 (N-Ethyl D5), Perfluorohexanoic Acid 13C2 (1,2-13C2), Perfluorodecanoic Acid 13C2 (1,2-13C2) |
| CAS | 3030247-97-0, 1265205-97-7, 960315-47-3, 960315-50-8 |
| Versandbedingung | 20 °C |
| Konzentration | 1 bis 4 μg/ml |
| Zertifizierung/Konformität | UKAS ISO 17034 |
| Lösungstyp | Mischung |
| Solvent or Matrix | Methanol/Wasser |
| Industry Type | Umweltanalytik |
| Menge | 1 mL |