Learn More
EPA Method 537 Internal Standard Primary Dilution Standard, 1-4 μg/mL in Methanol:Water, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2 |
| Verpackung | Bottle |
| CAS | 1400690-70-1, 960315-53-1, 864071-08-9 |
| Concentration or Composition Notes | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3) 4 μg/mL,Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium 3 μg/mL,Perfluorooctanoic Acid-13C2 1 μg/mL |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-(N-Methylperfluorooctanesulfonamido)acetic acid D3 (N-methyl D3),Perfluorooctanesulfonic Acid 13C4 (1,2,3,4-13C4) Sodium,Perfluorooctanoic Acid-13C2 |
| Versandbedingung | +20°C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Lösungstyp | Mixture |
| Typ | Multi-component Standard |
| Solvent or Matrix | Methanol/Water |
| Mehr anzeigen |