Learn More
EPA-Methode 552.3 IS 1,2,3-Trichlorpropan 1000 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30313406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30313406 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30313406 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010312ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,2,3-Trichloropropane
CAS 96-18-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1,2,3-Trichloropropane
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C3 H5 Cl3
Konzentration 1.000 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C3H5Cl3/c4-1-3(6)2-5/h3H,1-2H2
SMILES ClCC(Cl)CCl
IUPAC-Name 1,2,3-Trichlorpropan
Solvent or Matrix Methanol
Molekulargewicht (g/mol) 147.43
Menge 1 mL
Formelmasse 145,9457 g/mol