Learn More
EPA-Methode 552.3 UCMR 4 200-2000 µg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30309451
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 x 1 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30309451 5 x 1 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30309451 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGS09000490MB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
CAS 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 631-64-1, 5278-95-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA)
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix MTBE
Menge 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Dichloroacetic acid 200 μg/mL∣Bromoacetic acid 300 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 300 μg/mL∣Dibromoacetic acid 300 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 300 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 500 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 500 μg/mL∣Chloroacetic acid 2000 μg/mL∣Tribromoacetic acid 2000 μg/mL