Learn More
EPA-Methode 552 Halogeniertes Essigsäuregemisch 100 μg/ml in Methyl-tert-butylether, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dalapon∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA) |
| CAS | 79-08-3, 5589-96-8, 71133-14-7, 79-11-8, 75-99-0, 631-64-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Bromoacetic acid∣Bromochloroacetic acid∣Bromodichloroacetic acid∣Chloroacetic acid∣Dalapon∣Dibromoacetic acid∣Dibromochloroacetic acid∣Dichloroacetic acid∣Tribromoacetic acid∣Trichloroacetic acid (TCA) |
| Versandbedingung | Eisbeutel (-20 °C) |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | MTBE |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Bromoacetic acid 100 μg/mL∣Bromochloroacetic acid 100 μg/mL∣Bromodichloroacetic acid 100 μg/mL∣Chloroacetic acid 100 μg/mL∣Dalapon 100 μg/mL∣Dibromoacetic acid 100 μg/mL∣Dibromochloroacetic acid 100 μg/mL∣Dichloroacetic acid 100 μg/mL∣Tribromoacetic acid 100 μg/mL∣Trichloroacetic acid (TCA) 100 μg/mL |