Learn More
EPA-Methode 608 Organochlorpestizidgemisch 391 20 μg/ml in Isooctan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30312028
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30312028 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30312028 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000391IO
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)
CAS 72-54-8, 72-55-9, 50-29-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4,4'-DDD∣4,4'-DDE∣4,4'-DDT∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣beta-Endosulfan∣beta-HCH∣delta-HCH∣Dieldrin∣Endosulfan-sulfate∣Endrin∣Endrin-aldehyde∣gamma-HCH∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 4,4'-DDD 20 μg/mL∣4,4'-DDE 20 μg/mL∣4,4'-DDT 20 μg/mL∣Aldrin 20 μg/mL∣alpha-Endosulfan 20 μg/mL∣alpha-HCH 20 μg/mL∣beta-Endosulfan 20 μg/mL∣beta-HCH 20 μg/mL∣delta-HCH 20 μg/mL∣Dieldrin 20 μg/mL∣Endosulfan-sulfate 20 μg/mL∣Endrin 20 μg/mL∣Endrin-aldehyde 20 μg/mL∣gamma-HCH 20 μg/mL∣Heptachlor 20 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 20 μg/mL