Learn More
EPA-Methode 610 PAH Mischung 559 100-2000 μg/ml in Methanol:Dichlormethan, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene |
| CAS | 83-32-9, 208-96-8, 120-12-7, 56-55-3, 207-08-9, 50-32-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Acenaphthene∣Acenaphthylene∣Anthracene∣Benz[a]anthracene∣Benzo(k)fluoranthene∣Benzo[a]pyrene∣Benzo[b]fluoranthene∣Benzo[ghi]perylene∣Chrysene∣Dibenzo(a,h)anthracene∣Fluoranthene∣Fluorene∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene∣Naphthalene∣Phenanthrene∣Pyrene |
| Versandbedingung | +20 °C |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol/Dichlormethan |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Anthracene 100 μg/mL∣Benz[a]anthracene 100 μg/mL∣Benzo(k)fluoranthene 100 μg/mL∣Benzo[a]pyrene 100 μg/mL∣Chrysene 100 μg/mL∣Indeno[1,2,3-cd]pyrene 100 μg/mL∣Phenanthrene 100 μg/mL∣Pyrene 100 μg/mL∣Benzo[b]fluoranthene 200 μg/mL∣Benzo[ghi]perylene 200 μg/mL∣Dibenzo(a,h)anthracene 200 μg/mL∣Fluoranthene 200 μg/mL∣Fluorene 200 μg/mL∣Acenaphthene 1000 μg/mL∣Naphthalene 1000 μg/mL∣Acenaphthylene 2000 μg/mL |